Learn More
Palmitate de vitamine A, 1,7 M.I.U./g, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7076601
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15485289
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J63022.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le palmitate de rétinyle est un analogue de la vitamine A qui inhibe la prolifération cellulaire et favorise la différenciation cellulaire. Il est utilisé comme supplément alimentaire en tant que base lipophile pour les gélules en gélatine molle par exemple.
Retinyl palmitate is a vitamin A analog that inhibits cell proliferation and induces cell differentiation. It is used as a dietary supplement as a lipophilic base for eg: soft gelatin capsule. Other applications include as pharmaceutical product which is used for manufacturing aqueous solutions using solubilizing agents such as cremophor. It is also used in the fortification of fatty foods such as margarine, spreads, oils, milk and dairy products. It is used in cosmetics for the preparation of creams and lotions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-81-2
Formule moléculaire C36H60O2
Poids moléculaire (g/mol) 524.874
Numéro MDL MFCD00019414
Clé InChI VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Synonyme retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
CID PubChem 5280531
ChEBI CHEBI:17616
Nom IUPAC [(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9-(2,6,6-triméthylcyclohexène-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraényl] hexadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin A palmitate
Point de fusion 28°C to 29°C
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 1917366
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,and vegetable oils. Insoluble in water.
Poids de la formule 524.87
Forme physique Faible fusion de solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vitamin A Palmitate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Retinol