Learn More
Vitamine B6 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30319898
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319898 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30319898 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16651900ME100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Vitamin B6 (Pyridoxine)
CAS 65-23-6
Noms d’analytes ou de composants Vitamin B6 (Pyridoxine)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C8 H11 N O3
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, Pyridoxol (8CI), 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine, 2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine, Adermin, Bezatin, Pirivitol, Pyridoxin, Pyridoxine
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
SMILES Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
Nom IUPAC 4,5-bis(hydroxyméthyl)-2-méthylpyridine-3-ol
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 169.18
Quantité 1 mL
Poids de la formule 169.0739 g/mol