Learn More
Vitamine D2, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313600
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313600 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313600 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC17923900100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ergocalciferol
CAS 50-14-6
Noms d’analytes ou de composants Ergocalciferol
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C28 H44 O
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Ergocalciferol, Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol, (3beta,5Z,7E,22E)- (9CI), Cyclohexanol, 4-methylene-3-[2-[tetrahydro-7a-methyl-1-(1,4,5-trimethyl-2-hexenyl)-4(3aH)-indanylidene]ethylidene]- (6CI), Ergocalciferol (7CI,8CI), (1S,3Z)-4-Methylene-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]cyclohexanol, (+)-Vitamin D2, 9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3beta-ol, Buco-D, Calciferol, Condocaps, Condol, Crystallina, D-Arthin, D-Tracetten, Davitamon D, Davitin, De-Rat Concentrate, Decaps, Dee-Osterol, Dee-Ron, Dee-Ronal, Deltalin, Deratol, Detalup, Diactol, Divit urto, Doral, Drisdol, Ercalciol, Ergorone, Ertron, Fortodyl, Geltabs, Hi-Deratol, Infron, Metadee, Mina D2, Mulsiferol, Mykostin, NSC 62792, Oleovitamin D, Oleovitamin D2, Osteil, Ostelin, Radiostol, Radsterin, Rodine C, Shock-ferol, Sterogyl, Uvesterol D, Vio D, Viosterol, Vitavel-D
Formule InChI InChI=1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
SMILES CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Nom IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimetilhept-3-en-2-il]-7a-metil-2,3,3a,5,6,7-hexahidro-1H-inden-4-iliden]etiliden]-4-metilidenciclohexan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 396.65
Quantité 100 mg
Poids de la formule 396,3392 g/mol