Learn More
Vitamine D3 10 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30313419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313419 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30313419 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17924000AL10
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Colecalciferol
CAS 67-97-0
Noms d’analytes ou de composants Colecalciferol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C27 H44 O
Concentration 10 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cyclohexanol, 3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylene-, (1S,3Z)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3-ol, (3β,5Z,7E)- (9CI), Cholecalciferol (8CI), 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-trien-3β-ol, Aquadetrim, Arachitol, Calciol, Calcirol, Colecalciferol, D3-Vigantol, Decristol, Delsterol, Deparal, Devaron, Devikap, Dry Vitamin D3 100CWS/AM, Duphafral D3 1000, Ekostop D3, FeraCol, Granuvit D3, High-D 2X, Lutavit D, Minisun, NSC 375571, Oleovit D3, Oleovitamin D3, Plivit D3, Quintox, Ricketon, Riken D3 Oil 100, Riken D3 Oil 20, Trivitan, UVEDOSE, Vi-De3, Videkhol, Vigantoletten, Vigorsan, Vitamin D3, Vitamin D3 S 50t, Vitinc Dan-Dee-3
Formule InChI InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
SMILES CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)CCC3=C)\CCC[C@]12C
Nom IUPAC (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-méthyl-1-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidène]éthylidène]-4-méthylidènecyclohexan-1-ol
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 384.64
Quantité 1 mL
Poids de la formule 384,3392 g/mol