Learn More
α-Vitamin E, MedChemExpress
Code produit. 16422549
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Code produit. 16422549
Marque: Medchem Express HYN0683
MedChemExpress α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
Spécification
Nom chimique ou matériau α-Vitamin E
CAS 59-02-9
Couleur Incolore
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H50O2
Quantité 1 g
Synonyme (+)-α-Tocopherol D-α-Tocopherol
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (116.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES OC1=C(C)C(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1C
Poids moléculaire (g/mol) 430.71
Poids de la formule 430.71
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Viscous Liquid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.