Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures Vito S3
Code produit 17512446
Change view
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17512446 43 1 paire
17572436 39 1 paire
17582436 40 1 paire
17592436 41 1 paire
17502446 42 1 paire
17522446 44 1 paire
17532446 45 1 paire
17542446 46 1 paire
17552446 47 1 paire
17562446 48 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17512446 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM11400043
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Restez élégant, même en portant un équipement de sécurité avec ces chaussures de sécurité Emma Vito.
  • Chaussures professionnelles intelligentes avec dessus en nubuck et pleine fleur, imperméable
  • Doublure en cuir confortable et antibactérien Hydro-Tec
  • Semelles intérieures antibactériennes avec couches supérieures en cuir
  • Embouts en acier et semelles intermédiaires résistantes à la pénétration en fibre aramide
  • Semelles intermédiaires confortables en polyuréthane avec semelles extérieures en polyuréthane thermoplastique
  • Coupe classique
  • Les chaussures usées peuvent être retournées au fabricant à des fins de recyclage (affranchissement fourni). Gardez le reçu et contactez-nous pour plus de détails en cas de besoin
  • Les semelles extérieures résistent à l’huile et aux carburants
  • Excellente propriété antidérapante
  • Talons absorbant l’énergie pour améliorer le confort et le support
  • Antistatiques
Spécification
Certifications/Conformité ISO 20345:2011 S3 FO
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
À utiliser avec (application) Gouvernement, autorité locale, pétrole et gaz
Matériau Cuir
Dimensions 43
Matériau au niveau des orteils Acier
Ajustement Largeur extra-large
Type de cheville Coupe basse
Type de produit Chaussure de sécurité