Learn More
Honeywell KCL™ Gants Vitoject™ 890
Description
- Hautement résistants aux produits chimiques, absolument indispensables pour travailler avec des produits chimiques agressifs
- Gants de protection de qualité exceptionnelle
- Fabriqués par un procédé de moulage par injection respectueux de l’environnement
- Leur ajustement lâche permet de porter des gants de protection thermique en dessous
- Peuvent être réutilisés après contamination par certains produits chimiques, après un nettoyage spécial (veuillez consulter les laboratoires KCL)
- Peuvent être combinés à des vêtements de protection chimique
- Excellente résistance à la dégradation
- Bonne résistance aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (produits pétrochimiques)
- Très bonne protection contre les produits chimiques extrêmement agressifs et toxiques
- Très étanches
- Sans solvant
- Très bonne résistance thermique
- Très résistants à l’ozone et à la lumière du soleil (UV)
Specifications
Specifications
| Certifications / conformité (Europe) | EPI Catégorie CE 3 |
| Couleur | Noir |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Matériau | Caoutchouc fluorocarboné |
| Dimensions | 8 |
| Épaisseur (métrique) | 0,7 mm |
| Indice de perforation | 1 |
| Résistant à | Résistance à la perméation par les produits chimiques : G |
| Indice de déchirure | 0 |
| Longueur (métrique) | de 340 à 360 mm |