Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc Viton
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Épaisseur (métrique):
1 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3 mm
Conditionnement:
5m
Description
- Excellente résistance chimique, en particulier aux carburants agressifs, aux acides, aux huiles animales et végétales, aux solvants, aux alcools et aux agents de blanchiment
- Bonne résistance à l’ozone et au rayonnement
- Autres tailles disponibles sur demande
- Densité de 1,83 g/cm3
- Plage de températures de -20 à +300°C
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 5 mm |
| Matériau | Viton |
| Longueur totale (métrique) | 5 m |
| Épaisseur (métrique) | 1,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Transfert des liquides corrosifs, même à hautes températures |