Learn More
VITLAB™ Pissettes à col large VITsafe™ 500 ml
Click to view available options
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Acétone
Acétonitrile
Dichlorométhane
Eau distillée
Isopropanol
Méthanol
Méthyléthylcétone
N,N-Diméthylformamide
Toluène
Éthanol
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Fabriqué en PE-LD (ou PP pour l’acétone et le MEK), tube de pulvérisation en PP
- Conforme à la directive (CE) n°1272/2008 (GHS)
- Marquage :
- Nom du matériel en allemand, anglais, français et espagnol
- Formule chimique, numéro CAS, pictogramme de danger, mention d’avertissement
- Mentions de risque (phrases H), informations de sécurité (phrases P) et code NFPA
- Jet de pulvérisation précis et reflux du milieu optimisé grâce à l’extrémité continue et finement étirée du tube de pulvérisation
- La conception VENT-CAP permet d’éviter presque toutes les surpressions statiques, ce qui minimise les risques de fuites ou de versement involontaire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Comprend | Bouchon à vis, tube de pulvérisation |
| Matériau | PEBD |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Certifications/Conformité | Directive (CE) N 1272/2008 (SGH) |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Hauteur (métrique) | 166 mm |
| Chemical Label | Dichlorométhane |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Afficher plus |