Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vivacon 500 125 kDa
BIOPHARMA
Code produit. 15923040 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Quantité:
100/paquet
25 Paquets
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Code produit. 15923040
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ VN01H82
Unités de centrifugation pour une concentration d’ADN et l’échange de tampon rapides d’échantillons de 500 μl.
  • Produit de choix pour les applications de fractionnement de protéines.
  • L’utilisation de membranes Hydrosart™ entraîne des niveaux de récupération élevés à partir d’échantillons dilués.
  • Récupération complète et hautement reproductible du concentrat.
  • Capacité de centrifugation inversée.
  • Concentration d’échantillons d’ADN génomique ou de peptides pouvant atteindre 0,5 ml.
  • Matériau à liaison faible.
  • Seuil de rétention des molécules imprimé sur le dispositif.
  • Certaines coupes sont disponibles stériles et exemptes d’ADN pour des applications médico-légales, entre autres.
  • Dosage de qPCR sur 55 cycles avec une limite de détection vérifiée < 2 pg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Volume (métrique) 0,1 à 0,5 ml, volume d’arrêt mort : 5 μl
Quantité 100/paquet
Gamme de produits Dispositif d’ultrafiltration de centrifugation
Stérilité Stérile
Matériau Corps de concentrateur en polycarbonate, récipient de filtration en polypropylène, membrane en acétate de cellulose
Type de bouchon Flat Cap
Autoclavable Not Autoclavable
Closure Included Oui
Jetable Oui
Type de produit Centrifugal Units