Learn More
Sartorius™ Système complet Vivaflow™ 50
Code produit. 10342312 Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
100 à 3000 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10342312
Marque: Sartorius™ VFS502
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Matériau Polycarbonate
Matériau (membrane) TPX
Zone de filtration 50 cm2
À utiliser avec (application) Optimal pour la concentration aqueuse d’échantillons, par exemple les protéines et les nanoparticules
Matériau de boîtiers Polycarbonate
Pression max. 3 bar
Débit de la pompe 200 à 400 ml/min
Quantité 1 de chaque
Taux de recirculation 10 ml
Température (métrique) Max 60°C
Type Système complet Vivaflow 50
Volume (métrique) 100 à 3000 mL
Volume (métrique) de rétention 1,5 ml
Largeur (métrique) 25 mm
Largeur (métrique) du canal 15 mm
Hauteur (métrique) 84 mm
Hauteur (métrique) du canal 0,3 mm