Learn More
Cytiva Concentrateurs d’échantillons Vivaspin™ 500
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Conditionnement:
25 pièces
Description
Une concentration maximale 30 fois supérieure de l’échantillon peut être obtenue par une récupération de la molécule cible dépassant généralement les 95 %. Grâce à la technologie à butée brevetée, il est impossible de concentrer les échantillons jusqu’à épuisement et le concentrat peut être directement récupéré.
- Accepte des volumes d’échantillons compris entre 100 μl et 20 ml, avec une plage de seuils de rétention des molécules comprise entre 3000 et 100 000 Mr
- La membrane verticale en PES semi-perméable séparant la chambre supérieure de la chambre inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
- La centrifugation force le passage du solvant à travers la membrane, laissant l’échantillon concentré dans la chambre supérieure
- Plage de pH compatible : 1 à 9
- Zone active de la membrane : 0,5 cm2
Pour une récupération maximale, sélectionnez un seuil de rétention des molécules inférieur d’au moins 50 % à la taille moléculaire des espèces analysées.
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Zone de filtration | 0,5 cm2 |
| Quantité | 25/boîte |
| Volume (métrique) | 500 μl |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Largeur (métrique) | 11 mm |