Learn More
Cytiva Concentrateurs d’échantillons Vivaspin™ 6
Code produit. 10794407 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
30 kDa
3 kDa
50 kDa
5 kDa
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10794407
Marque: Cytiva 28932318
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser pour une concentration non dénaturante de l’échantillon en une étape dans un unique tube pour limiter le nombre de manipulations et réduire la perte d’échantillon. Les concentrateurs d’échantillons Cytiva Life Vivaspin™ 6 répondent aux besoins des scientifiques travaillant avec des volumes d’échantillons allant de 100 μl à 20 ml, avec des niveaux de seuil de rétention des molécules compris entre 3000 et 100000 Mr.
Une concentration maximale 30 fois supérieure de l’échantillon peut être obtenue par une récupération de la molécule cible dépassant généralement les 95 %. Grâce à la technologie à butée brevetée, il est impossible de concentrer les échantillons jusqu’à épuisement et le concentrat peut être directement récupéré.
  • Accepte des volumes d’échantillons compris entre 100 μl et 20 ml, avec une plage de seuils de rétention des molécules comprise entre 3000 et 100 000 Mr
  • La membrane verticale en PES semi-perméable séparant la chambre supérieure de la chambre inférieure résiste aux blocages et tolère un débit élevé
  • La centrifugation force le passage du solvant à travers la membrane, laissant l’échantillon concentré dans la chambre supérieure
  • Plage de pH compatible : 1 à 9
  • Zone active de la membrane : 2,5 cm2
Pour une récupération maximale, sélectionnez un seuil de rétention des molécules inférieur d’au moins 50 % à la taille moléculaire des espèces analysées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES
MWCO 50 kDa
Zone de filtration 2,5 cm2
Quantité 25/boîte
Volume (métrique) 6 ml
Longueur (métrique) 122 mm
Largeur (métrique) 17 mm