Learn More
Vivid™ CC Substrate
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
0.50mg
Description
Les substrats Vivid™ sont des colorants bloqués qui produisent un signal de fluorescence minimal jusqu’à ce qu’ils soient clivés ou hydroxylés. Le métabolisme du cytochrome P450 à l'un ou l'autre des deux sites d'oxydation potentiels libère le produit hautement fluorescent. Ils ont des propriétés de fluorescence, de solubilité et cinétiques supérieures par rapport aux sondes fluorogéniques classiques. Cela entraîne une sensibilité plus accrue, un rapport signal/bruit plus élevé et une meilleure reproductibilité des dosages. Lorsqu'il est utilisé en association avec™ les réactifs BACULOSOMES Plus du CYP450 dans le cadre™ des kits de screening Vij CYP450,™ les substrats Vij permettent une détection rapide et robuste des inhibiteurs du cytochrome P450. Ce substrat particulier (substrat de CC Vivid ™ ) crée un produit qui émet une fluorescence bleue.
Plus d’informations sur les kits de sélection Vivid™ CYP450
Les kits de sélection Vivid™ CYP450 sont des dosages à haut débit basés sur la fluorescence pour la détection des interactions enzymes-médicaments et l’inhibition du CYP450. Les kits de sélection de CYP450 Vivid™ comprennent un substrat Vivid™, un étalon fluorescent Vivid™, un tampon de réaction, système de régénération Vivid™, NADP+ et un réactif du CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Les™ réactifs BACULOSOMES Plus du CYP450 sont des microsomes préparés à partir de cellules d'insectes exprimant un isozyme du CYP450 humain et une réductase du cytochrome P450 humain. Les réactifs CYP450 BACULOSOMES™ Plus offrent un avantage distinct par rapport aux microsomes du foie humain en ce qu’un seul isozyme CYP450 est exprimé, ce qui empêche le métabolisme par d’autres CYP450.
>> Afficher tous les kits de sélection Vivid™ CYP450
Applications : sélection à haut débit des interactions enzymes-médicaments, profilage de composés pour l’inhibition des isozymes du cytochrome P450, génération de modèles SAR prédictifs pour guider l’acquisition de composés
À des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Plus d’informations sur les kits de sélection Vivid™ CYP450
Les kits de sélection Vivid™ CYP450 sont des dosages à haut débit basés sur la fluorescence pour la détection des interactions enzymes-médicaments et l’inhibition du CYP450. Les kits de sélection de CYP450 Vivid™ comprennent un substrat Vivid™, un étalon fluorescent Vivid™, un tampon de réaction, système de régénération Vivid™, NADP+ et un réactif du CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Les™ réactifs BACULOSOMES Plus du CYP450 sont des microsomes préparés à partir de cellules d'insectes exprimant un isozyme du CYP450 humain et une réductase du cytochrome P450 humain. Les réactifs CYP450 BACULOSOMES™ Plus offrent un avantage distinct par rapport aux microsomes du foie humain en ce qu’un seul isozyme CYP450 est exprimé, ce qui empêche le métabolisme par d’autres CYP450.
>> Afficher tous les kits de sélection Vivid™ CYP450
Applications : sélection à haut débit des interactions enzymes-médicaments, profilage de composés pour l’inhibition des isozymes du cytochrome P450, génération de modèles SAR prédictifs pour guider l’acquisition de composés
À des fins de recherche uniquement. Non destiné à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 1 tube, stockage à -20°C, à l’abri de la lumière |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Forme | Poudre |
| Gamme de produits | VIVID™ |
| Quantité | 0,5 mg |
| Type de substrat | Substrat de cytochrome P450 |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques |