Learn More
Riley™ Spray nettoyant Vivid
Code produit 31702849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
500 mL
Conditionnement:
25 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
31702849 500 mL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31702849 Fournisseur Riley™ Code fournisseur RLYA0006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.67€
    160.60€ / 25 pièces
    Économisez 77.07€
    32% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Spray nettoyant pratique pour nettoyer rapidement et en toute sécurité les verres de lunettes, les surfaces électroniques et autres équipements optiques.
  • Anti-reflets
  • Anti-Static
  • Antibactérien
  • Sans silicone ni alcool
Spécification
Type de produit Solution de nettoyage pour lentille
Nbre par carton 20/Cs.
Dimensions 500 mL
Jetable Usage limité