Learn More
Invitrogen™ Vivid™ CYP1A2 Blue Screening Kit
Kit de sélection du CYP1A2 Vivid™ bleu
Marque:  Invitrogen™ P2863
Code produit. 10063312
  • 632.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 19-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les kits de sélection du CYP450 Vivid™ sont des dosages à haut débit basés sur la fluorescence permettant de détecter les interactions enzyme-médicaments et l’inhibition de CYP450. Ils fournissent une méthode optimisée pour étudier les interactions médicamenteuses CYP450 spécifiques au isozymes, le métabolisme et l’inhibition. Les kits de sélection du CYP450 Vivid™ offrent les fonctions suivantes :
  • Procédure en trois étapes faciles, format “mélange et lecture”, réactions à température ambiante ou à 37°C
  • Propriétés fluorescentes et cinétiques supérieures par rapport aux sondes fluorogéniques classiques
  • Rapport signal/bruits de fond élevé, large plage dynamique
  • Compatible avec plusieurs formats de dosage allant de 96 puits à 1 536 puits
    Format mélange simple ou kit de lecture
    Les kits de sélection du CYP450 Vivid™ incluent : un substrat Vivid™, un étalon fluorescent Vivid™, un tampon de réaction, un système de régénération Vivid™, du NADP+ et des réactifs du CYP450 BACULOSOMES™ Plus. Les réactifs du CYP450 BACULOSOMES™ Plus sont des microsomes préparés à partir de cellules d’insectes exprimant un isozyme du CYP450 (CYP1A2 dans ce cas) humain et une réductase du cytochrome P450 humain. Les réactifs du CYP450 BACULOSOMES™ Plus offrent un avantage distinct par rapport aux microsomes hépatiques humains, car un seul isozyme du CYP450 est exprimé, empêchant ainsi le métabolisme par d’autres CYP450.
    Réactifs Vivid™ uniques pour des signaux fluorescents brillants et un fond faible
    les substrats Vivid™ sont des colorants bloqués qui produisent un signal de fluorescence minimal jusqu’à ce qu’ils soient clivés ou hydroxyliés. L’oxydation au niveau de l’un ou l’autre des deux sites potentiels libère le produit hautement fluorescent (Figure 1). Ils ont des propriétés de fluorescence, de solubilité et cinétiques supérieures par rapport aux sondes fluorogéniques classiques. Cela entraîne une sensibilité plus accrue, un rapport signal/bruit plus élevé et une meilleure reproductibilité des dosages. Le substrat EOMCC Vivid™ est le substrat inclus dans ce kit spécifique. Ce substrat fournit un produit qui émet une fluorescence bleue.
    Formats de dosage flexibles pour des résultats optimisés
    La sensibilité des dosages du CYP450 Vivid™ permet de détecter des inhibiteurs faibles et de miniaturiser jusqu’à 2 μl par réaction. Les dosages peuvent être configurés en mode cinétique ou en mode point final pour faciliter le criblage de plusieurs plaques (figure 2). Les dosages peuvent être effectués à température ambiante ou à 37°C.
    Applications : criblage à haut débit des interactions entre les enzymes et les médicaments, profilage de composés pour l’inhibition médicamenteuse des isozymes du cytochrome P450, génération de modèles SAR prédictifs pour guider l’acquisition de composés
    Utilisation réservée à la recherche. Non destiné à des fins thérapeutiques ni diagnostiques humaines ou animales, quelles qu’elles soient.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    Lecteur de microplaques
    Les kits de sélection Vivid™ CYP450 comprennent des substrats fluorogéniques Vivid™ CYP450, des réactifs BACULOSOMES™ CYP450, des étalons fluorescents et un système de régénération du NADPH. Les substrats fluorogéniques Vivid™ CYP450 sont également disponibles séparément. Stockez les tampons de réaction à +4°C ou à température ambiante. Stockez BACULOSOMES™, le système de régénération NADPH et NADP+ à -80°C. Stockez les substrats et les étalons Vivid™ à +4°C à l’abri de la lumière. (Pour le stockage à long terme, remettre en suspension dans un solvant organique et conserver à -20°C)
    VIVID Blue
    300 dosages
    Bleu
    VIVID™
    Fluorescent
    Kit de sélection
    Plaque à 96 puits
    Glace carbonique