Description
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human VNN2.
Spécification
Spécification
| Plage de dosage | 156.25 pg/mL |
| Sensibilité du dosage | 156.25-10000 pg/mL |
| Doser | Sandwich ELISA |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Antibody Pairs |
| Spécificité | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human VNN2. |
| Espèces cibles | Human |
| À utiliser avec (application) | ELISA sandwich |
| Alias de gène | EC 3.5.1, EC 3.5.1.92, FOAP-4, Glycosylphosphatidyl inositol-anchored protein GPI-80, GPI-80, GPI-80 variant protein 1, GPI-80 variant protein 2, GPI-80 variant protein 3, GPI-80 variant protein 4, pantetheinase, Protein FOAP-4, vanin 2, vanin-2, Vannin 2, vascular non-inflammatory molecule 2 |
| Identification génétique (Entrez) | 8875 |
| Afficher plus |