Learn More
COV-Mix 23 6-60 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| CAS | 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 127-18-4, 56-23-5, 75-25-2 |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration | Tetrachloromethane 6 μg/mL∣Tetrachloroethene 20 μg/mL∣Tribromomethane 49.9 μg/mL∣Chloroform 50 μg/mL∣Dibromochloromethane 50 μg/mL∣Bromodichloromethane 50.1 μg/mL∣Trichloroethene 60 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Solvant ou matrice | Methanol |