Learn More
COV-Mix 61 1000-10000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| CAS | 71-55-6, 107-06-2, 75-27-4, 67-66-3, 156-59-2, 124-48-1 |
| Quantité | 1 mL |
| Concentration | Tetrachloroethene 999.8 μg/mL∣Chloroform 1000 μg/mL∣Tribromomethane 1000 μg/mL∣Trichloroethene 1000 μg/mL∣Bromodichloromethane 1000.3 μg/mL∣Dibromochloromethane 1000.3 μg/mL∣Tetrachloromethane 1000.5 μg/mL∣1,1,1-Trichloroethane 1001.1 μg/mL∣Dichloromethane (Methylenechloride) 5007.2 μg/mL∣1,2-Dichloroethane 10002.3 μg/mL∣cis-1,2-Dichloroethene 10005.1 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO/IEC 17025 |
| Solvant ou matrice | Methanol |