Learn More
Mélange de COV 614 1,3-930 μg/mL dans la triacétine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30321321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30321321 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30321321 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREB50000663TN
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 107-98-2, 78-93-3, 108-10-1, 108-21-4, 67-64-1, 123-86-4
Quantité 10 mL
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Solvant ou matrice Triacétine