Learn More
Kit de mélange COV 664 0,15-930 μg/mL dans la triacétine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312638
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 10 mL
Conditionnement:
20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312638 2 x 10 mL 20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312638 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREK50000664TN
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 107-98-2, 78-93-3, 108-10-1, 108-21-4, 67-64-1, 71-43-2
Quantité 2 x 10 mL
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Solvant ou matrice Triacétine