Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette à poire VOLAC FORTUNA™ avec 1 trait et des graduations bleues
Code produit. 15650414
Click to view available options
Volume (métrique):
4 mL
10 mL
25 mL
30 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 15650414
Marque: Poulten & Graf GmbH 1 2304302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pipette à poire Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ avec 1 trait et des graduations bleues pour des mesures précises d’un volume de solution.
Pipette à poire Poulten & Graf GmbH VOLAC FORTUNA™ avec 1 trait et des graduations bleues pour des mesures précises d’un volume de solution.
  • Avec 1 trait
  • Graduations bleues
  • Conformité approuvée
  • Avec certificat de lot
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 648
Classe AS
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Graduée Oui
Couleur de graduation Bleu
Type de graduation Traits circulaires
Quantité 5
Tolérance 0,05 mL
Volume (métrique) 30 ml
Type Pipette à poire à un trait
Jetable Non