Learn More
Poulten & Graf GmbH Pipette à poire VOLAC FORTUNA™ avec certificat unique
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
3 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
5 pièces
Description
- Graduation ambrée
- Avec 1 trait
- Conformité approuvée
- Avec certificat de lot
- Avec certificat unique
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN ISO 648 |
| Classe | AS |
| Matériau | Soda Lime Glass |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur de graduation | Ambré |
| Type de graduation | Ring marks |
| Quantité | 5 |
| Tolérance | 0.03 mL |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Afficher plus |