Learn More
Poulten & Graf Ltd Burette VOLAC FORTUNA™ avec robinet d’arrêt droit et clé en PTFE
Code produit. 15529441
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
Graduations:
0,1 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15529441
Marque: Poulten & Graf Ltd RB9806/NC/G
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La burette Poulten & Graf Ltd VOLAC FORTUNA™ avec robinet d’arrêt droit et clé en PTFE fournit avec précision les volumes connus d’un liquide pour les titrations.
  • Avec robinet d’arrêt droit
  • Avec clé en PTFE
  • Graduation ambrée
  • Schellbach
  • Conformité approuvée
  • Verre borosilicaté
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 620 mm
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Nb par paquet 1 Ea.
Comprend Robinet d’arrêt droit, clé en verre
Balance Bleu
Robinets d’arrêt Droit
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance 0,05 ml
Type Burette Schellbach
Class Classe AS
Certifications/Conformité EN ISO 385