Learn More
Poulten Graf™ Pipette à poire en verre sodocalcique classe A USP Volac™ avec certificat de contrôle
Code produit. 10131572
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
5 pièces
Code produit. 10131572
Marque: Poulten Graf™ US371/WAC/F/5
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Marquage individuel avec la durée du débit de transfert. Les pipettes à poire en verre sodocalcique classe A USP Poulten Graf™ Volac™ avec certificat de contrôle sont garanties pour donner des volumes et des temps de débit dans les limites de Classe A.
  • Numéroté individuellement et conforme aux normes USP/ISO/BS et DIN
  • Graduation indélébile ambrée
  • Étalonnées pour délivrer
Spécification
Certifications/Conformité Certificat d’étalonnage/Respect des niveaux de précision des normes USP/ISO/BS et DIN
Classe A
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Quantité 5boîte
Tolérance 0.02 ml
Volume (métrique) 10 ml
Type Bulb Pipet