Learn More
Mélange de combinaison de produits organiques semi-volatils A, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1,1-Trichloroéthane | 71-55-6 | 2000μg/ml |
| 1,1,2,2-Tétrachloroéthane | 79-34-5 | 2000μg/ml |
| 1,1,2-Trichloroéthane | 79-00-5 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dichloroéthane | 75-34-3 | 2000μg/ml |
| 1,1-Dichloroéthène | 75-35-4 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichlorobenzène | 95-50-1 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichloroéthane | 107-06-2 | 2000μg/ml |
| 1,2-Dichloropropane | 78-87-5 | 2000μg/ml |
| 1,3-Dichlorobenzène | 541-73-1 | 2000μg/ml |
| 1,4-Dichlorobenzène | 106-46-7 | 2000μg/ml |
| 2-Éther chloroéthylvinylique | 110-75-8 | 2000μg/ml |
| Benzène | 71-43-2 | 2000μg/ml |
| Bromodichlorométhane | 75-27-4 | 2000μg/ml |
| Bromoforme | 75-25-2 | 2000μg/ml |
| Carbone tétrachlorure | 56-23-5 | 2000μg/ml |
| Chlorobenzène | 108-90-7 | 2000μg/ml |
| Chloroforme | 67-66-3 | 2000μg/ml |
| (Z)-1,3-Dichloropropène | 10061-01-5 | 2000μg/ml |
| Dibromochlorométhane | 124-48-1 | 2000μg/ml |
| Éthylbenzène | 100-41-4 | 2000μg/ml |
| Dichlorométhane | 75-09-2 | 2000μg/ml |
| Tétrachloroéthène | 127-18-4 | 2000μg/ml |
| Toluène | 108-88-3 | 2000μg/ml |
| trans-1,2-Dichloroéthène | 156-60-5 | 2000μg/ml |
| trans-1,3-Dichloropropène | 10061-02-6 | 2000μg/ml |
| Trichloréthylène | 79-01-6 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | VOC Mix A |
| Note relative au nom | Méthode USEPA 624 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières. |
| Méthodes | Pour l’EPA 624 des États-Unis |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Matériel de référence certifié |
| Solvent or Matrix | Méthanol-P et T |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
- VOC Mix A
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,1-dichloroethylene, ethylbenzene, trans-1,3-Dichloropropene, methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire