Learn More
Mélange de volatiles pour OLM04.1, SPEX CertiPrep™
Code produit 15225986 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15225986 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15225986 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLPV43CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.52€
    117.20€ / 1mL
    Économisez 22.32€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
1,1,1-Trichloroéthane71-55-62000μg/ml
1,1,2,2-Tétrachloroéthane79-34-52000μg/ml
1,1,2-Trichloroéthane79-00-52000μg/ml
1,1,2-Trichlorotrifluoroéthane76-13-12000μg/ml
1,1-Dichloroéthane75-34-32000μg/ml
1,1-Dichloroéthène75-35-42000μg/ml
1,2,4-Trichlorobenzène120-82-12000μg/ml
1,2-Dibromo-3-chloropropane96-12-82000μg/ml
Dibromoéthane106-93-42000μg/ml
1,2-Dichlorobenzène95-50-12000μg/ml
1,2-Dichloroéthane107-06-22000μg/ml
1,2-Dichloropropane78-87-52000μg/ml
1,3-Dichlorobenzène541-73-12000μg/ml
1,4-Dichlorobenzène106-46-72000μg/ml
2-Butanone78-93-32000μg/ml
2-Hexanone591-78-62000μg/ml
4-Méthyl-2-pentanone108-10-12000μg/ml
Acétone67-64-12000μg/ml
Benzène71-43-22000μg/ml
Bromodichlorométhane75-27-42000μg/ml
Bromoforme75-25-22000μg/ml
Disulfure de carbone75-15-02000μg/ml
Carbone tétrachlorure56-23-52000μg/ml
Chlorobenzène108-90-72000μg/ml
Chloroforme67-66-32000μg/ml
cis-1,2-dichloroéthène156-59-22000μg/ml
(Z)-1,3-Dichloropropène10061-01-52000μg/ml
Cyclohexane110-82-72000μg/ml
Dibromochlorométhane124-48-12000μg/ml
Éthylbenzène100-41-42000μg/ml
Isopropylbenzène98-82-82000μg/ml
Acétate de méthyle79-20-92000μg/ml
Méthylcyclohexane108-87-22000μg/ml
Dichlorométhane75-09-22000μg/ml
m-Xylène108-38-32000μg/ml
o-Xylène95-47-62000μg/ml
P-Xylène106-42-32000μg/ml
Styrène100-42-52000μg/ml
Ether tert-Butylméthylique1634-04-42000μg/ml
Tétrachloroéthène127-18-42000μg/ml
Toluène108-88-32000μg/ml
trans-1,2-Dichloroéthène156-60-52000μg/ml
trans-1,3-Dichloropropène10061-02-62000μg/ml
Trichloréthylène79-01-62000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Volatiles Mix for OLM04.1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières.
Méthodes Pour les méthodes de l’EPA CLP américaine
Technique GC-MS
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix Méthanol-P et T
Quantité 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Volatiles Mix for OLM04.1
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroform, styrene,methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire