Learn More
Karl Hecht™ Fiole jaugée en verre borosilicaté marron avec bouchon
Code produit. 12345793
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12345793
Marque: Karl Hecht™ 42110036
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Designed with an enlarged base for greater stability. Karl Hecht™ Volumetric Flask, Conical is conformity certified and comes with an interchangeable stopper.
  • Standard ground and interchangeable NS stopper of polyethylene.
  • Conformity certified.
    • Individual test- or lot-control certificate available from manufacturer with surcharge.
Spécification
Matériau du bouchon Polyethylene
Capacité (métrique) 25 ml
Forme Conique
Tolérance 0.04 mL
Type de bouchon Bouchon NS
Taille du bouchon NS 10/19