Learn More
Karl Hecht™ Fiole jaugée en verre borosilicaté marron avec bouchon
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1 000 mL
2 000 ml
Taille du bouchon:
NS 10/19
NS 12/21
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 7/16
Tolérance:
0,025 ml
0,04 ml
0,06 ml
0,10 ml
0,15 ml
0,25 ml
0,4 ml
0,6 ml
Type de goulot:
Large
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Duran™ borosilicate glass 3.3.
- Standard type.
- Standard ground and interchangeable NS stopper of polyethylene.
- Fused blue graduation.
- Thick-walled, solid finish.
- Clearly legible figures and marks.
- Conformity certified.
- Individual test- or lot-control certificate available from manufacturer with surcharge.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Polyethylene |
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Borosilicate Glass (3.3) |
| Type de goulot | Étalon |
| Type de produit | Fiole jaugée |
| Tolérance | 0,25 ml |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon NS |
| Taille du bouchon | NS 19/26 |