Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques avec seringue fixée
Code produit. 10544062
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 mL
25 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10544062
Marque: Hirschmann™ 1410160
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques Hirschmann™ avec seringue fixée sont équipées d’une graduation ambrée.
  • Un trait
  • Graduation indélébile ambrée
Spécification
Matériau Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité À l’unité
Tolérance 0,02 mL
Volume (métrique) 10 ml
Type Seringue pour pipettes volumétriques