Learn More
DWK Life Sciences Pipette volumétrique, en verre sodocalcique, classe B, impression à diffusion ambrée
Code produit. 15201939 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 15201939
Marque: DWK Life Sciences 243370708
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes à bulbe ne permettent le remplissage que de certaines quantités.
Les pipettes sont utilisées pour réaliser des mesures et des décantations précises des liquides. Les pipettes à bulbe ne permettent le remplissage que de certaines quantités. Le réglage permet de drainer (Ex) pour une température de référence de +20°C. Les tolérances de teneur en volume des pipettes étalonnables correspondent aux limites d’erreur des réglementations allemandes relatives aux poids et mesures ainsi qu’aux normes ISO et DIN. Les pipettes sont en verre sodocalcique et sont conformes à la classe B. L’échelle est imprimée en couleur ambre.
  • L’étalonnage est basé sur le volume versé (Ex) à une température de référence de +20°C
  • Le soufflage permet de maintenir et de distribuer différentes quantités de liquides en portions de même taille
  • Impression ambrée vitrifiée très résistante
  • Les tolérances de teneur en volume sont conformes à la précision de classe B.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau Verre sodocalcique
À utiliser avec (application) Mesure et décantation précises de liquides ; mesure volumétrique ; prélèvement et distribution d’une quantité totale définie
Quantité 12/boîte
Tolérance ± 0,02 ml
Couleur Blanc
Volume (métrique) 5 ml