Learn More
Vorinostat, MedChemExpress
Code produit. 16460979
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16460979
Marke: Medchem Express HY10221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.
Vorinostat (SAHA) is a potent and orally active pan-inhibitor of HDAC1, HDAC2 and HDAC3 (Class I), HDAC6 and HDAC7 (Class II) and HDAC11 (Class IV), with ID50 values of 10 nM and 20 nM for HDAC1 and HDAC3, respectively. Vorinostat induces cell apoptosis. Vorinostat is also an effective inhibitor of human papillomaviruse (HPV)-18 DNA amplification.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Vorinostat
Forme physique Solid
CAS 149647-78-9
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H20N2O3
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme SAHA Suberoylanilide hydroxamic acid
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (378.33 mM)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)CCCCCCC(NO)=O
Poids moléculaire (g/mol) 264.32
Poids de la formule 264.32
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt