Learn More
Gilson™ Agitateur Vortex
Code produit. p-7184380 Tous les produits Gilson Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16328611
Marque: Gilson™ 36110750
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Avec un système d'équilibrage unique, le Vortex Mixer est un mélangeur puissant et silencieux avec un minimum de vibrations. Le vortex dispose à la fois d'un fonctionnement tactile et continu, à vitesses variables et peut être utilisé pour une large variété d'applications.
  • Optimisez le mélange, minimisez le bruit
  • Se base sur un système innovant de contre-équilibre qui offre une action de mélange puissante avec une diminution du bruit et des vibrations par rapport à d’autres instruments de mélange, même pour les tubes de 50 ml.
  • Équipé de ventouses, le mélangeur Vortex reste stable sur votre paillasse.
  • Il offre un contrôle de la vitesse variable instantané de 200 à 3200 tr/min et peut être utilisé en mode tactile ou continu.
  • Le mélangeur à vortex fonctionne dans une large plage de températures (+ 4 ° C −65 °C) et est équipé de commandes électroniques anti-éclaboussures.
  • Plusieurs têtes en option avec des configurations plates et à tubes multiples sont également disponibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 200 à 3200 tr/min
Tension 230 V
Ampérage 0,75 A
Type de produit Vortex Mixer
Type de bouchon Prise EU
Fréquence 50 Hz
Hauteur (impériale) 6,6 po
Hauteur (métrique) 17 cm
Longueur (impériale) 5,1 in
Longueur (métrique) 13 cm
Largeur (impériale) 6,2 po
Largeur (métrique) 16 cm
Poids (impériale) 8,4 lb
Poids (métrique) 3,8 kg