missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Voxtalisib, MedChemExpress

Code produit. 16483506
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16483506

Marque: Medchem Express HY15900

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Voxtalisib (XL765) is a potent PI3K inhibitor, which has a similar activity toward class I PI3K (IC50s=39, 113, 9 and 43 nM for p110α, p110β, p110γ and p110δ, respectively), also inhibits DNA-PK (IC50=150 nM) and mTOR (IC50=157 nM). Voxtalisib (XL765) inhibits mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 160 and 910 nM, respectively.

Voxtalisib (XL765) is a potent PI3K inhibitor, which has a similar activity toward class I PI3K (IC50s=39, 113, 9 and 43 nM for p110α, p110β, p110γ and p110δ, respectively), also inhibits DNA-PK (IC50=150 nM) and mTOR (IC50=157 nM). Voxtalisib (XL765) inhibits mTORC1 and mTORC2 with IC50s of 160 and 910 nM, respectively.

Spécification

Nom chimique ou matériau Voxtalisib
Forme physique Solid
CAS 934493-76-2
Couleur Marron
Quantité 25 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H14N6O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme XL765 SAR245409
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (37.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(C2=NNC=C2)=CC3=C(C)N=C(N)N=C3N1CC
Poids moléculaire (g/mol) 270.29
Poids de la formule 270.29
Pourcentage de pureté 98.68%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis