Learn More
Gibco™ Milieu VP-SFM AGT™
Code produit. 11590436
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 kg
10 L
100 L
Conditionnement:
100L
10L
10kg
1L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11590436 10 L 10L
10514043 1 L 1L
10738415 10 kg 10kg
10556635 100 L 100L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 11590436 Sous-traitant Gibco™ N° du sous-traitant 12559019
Milieu VP-SFM AGT™
Gibco VP-SFM AGT Medium is a flexible-format medium that is equivalent to VP-SFM with the addition of Advanced Granulation Technology for simplified preparation. VP-SFM is a serum-free, animal-origin-free culture medium designed for growth of VERO cells and virus production. It is also suitable for the growth of COS-7, MDCK, BHK-21, and Hep2 cells and for recombinant protein production.
VP-SFM AGT™ est un milieu sans sérum, et extrêmement faible en protéines, dans un format granulaire prêt à l’emploi. Il est conçu pour la croissance des cellules VERO pour la production de virus et pour la croissance des cellules COS-7, MDCK, BHK-21 et Hep-2 pour la production de protéines recombinantes.
Advanced Granulation Technology = AGT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire MDCK, VERO, HEp2, BHK-21, COS-7
Classification Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Forme Poudre (AGT)
Type de produit Milieu sans sérum VP (SFM)
Serum Level Sans sérum
Avec additifs Phenol Red, Sodium Bicarbonate
Sans additif Sans glutamine
Gamme de produits Gibco
Quantité 10 L
Conditions d’expédition Glace humide
Niveau d’endotoxines Faible
Format Flacon à bouchon Securitainer
Antibiotiques inclus Pas d’antibiotiques
Volume reconstitué 10 L
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (2 – 8°C) à l’abri de la lumière.
Culture Type Adherent Cell Culture