Learn More
STEMCELL Technologies Vps34-IN1
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
5mg
Description
- Vps34-IN1 is a potent and reversible inhibitor (IC50 = 25 nM) of vacuolar protein sorting 34 (Vps34), a class II phosphoinositide 3-kinase that regulates autophagosome formation (Bago et al.)
- Reduces accumulation of phosphorylated phosphatidylinositol (PtdIns(3)P) at endosomal membranes (Bago et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 1383716-33-3 |
| Synonyme | Vacuolar Protein Sorting 34 Inhibitor 1; Vps34 Inhibitor 1 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C21H24ClN70 |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.