Learn More
Grant Instruments™ Rack VR pour bain à circulation chauffé Grant
Click to view available options
Capacité:
(102) tubes de 0,5 ml
(14) tubes de 30 mm
(23) tubes de 24 mm
(36) tubes de 16 à 19 mm
(65) tubes de 10 à 13 mm
(75) tubes de 1,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec de nombreux cryothermostats et bains à circulation chauffants Grant. Les racks VR Grant Instruments™ pour bains à circulation chauffants Grant s’adaptent à une grande variété de tailles et capacités de tube.
- Accueille des tubes d’une capacité de 0,5 ml et allant jusqu’à 30 mm de diamètre
- Pour une utilisation avec bains à circulation chauffants et cryothermostats Grant.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 0,5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Circulateurs chauffants T100, TC120, TX150, TXF200 |
| Capacité | (23) tubes de 24 mm |