Learn More
VTP-27999 TFA, MedChemExpress
Code produit. p-200101763
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16448108
Marque: Medchem Express HY50769
MedChemExpress VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor; VTP-27999 TFA is useful for Hypertension and End-Organ Diseases.
VTP-27999 TFA is an alkyl amine Renin inhibitor
Spécification
Nom chimique ou matériau VTP-27999 TFA
Forme physique Oil
CAS 1013937-63-7
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H42ClF3N4O7
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité H2O : 10 mg/mL (15.65 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2.4 mg/mL (3.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(F)(F)F.COC(NCCO[C@@H](C1=CC(Cl)=CC=C1)[C@@]2([H])CN(CCC2)C(NC[C@@H](NC)C[C@H]3CCCOC3)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 639.1
Poids de la formule 639.1
Pourcentage de pureté 97.2%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.