missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0542270
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
Description
VU 0542270 is a selective inhibitor of Kir6.1/SUR1 KATP channels (IC50 = 104 nM). Shows no activity at other Kir channel types at up to 30 μM. Dose-dependently induces constriction of ductus arteriosus vessels.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-[(4-Methyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-3-thiophen-2-ylurea |
| CAS | 1396814-79-1 |
| Quantité | 10 mg |
| Cible | Inward Rectifier Potassium Channel Activators |
| Formule moléculaire | C14H13N3OS3 |
| Pureté | 0.98 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu