Learn More
VUF10460, MedChemExpress
Code produit. 16406087
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16406087
Marque: Medchem Express HY101420
MedChemExpress VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist; binds to rat H4 receptor with a pKi of 7.46.
VUF10460 is a non-imidazole histamine H4 receptor agonist
Spécification
Nom chimique ou matériau VUF10460
CAS 1028327-66-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H19N5
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (185.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C2=CC=CC=C2)=CC(N3CCN(C)CC3)=N1
Poids moléculaire (g/mol) 269.34
Poids de la formule 269.34
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.