Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Vulcanus
Code produit 15978701
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15978701 43 1 paire
15918701 37 1 paire
15928701 38 1 paire
15938701 39 1 paire
15948701 40 1 paire
15958701 41 1 paire
15968701 42 1 paire
15988701 44 1 paire
15998701 45 1 paire
15908711 46 1 paire
15918711 47 1 paire
15928711 48 1 paire
15938711 49 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 15978701 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM53984843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    159.91€
    93.71€ / 1 paires
    Économisez 66.20€
    41% de réduction
Expédition estimée: 18-03-2027
Botte de soudeur conçue spécifiquement pour travailler avec le métal à des températures extrêmes. Le rabat au-dessus du pied ne permet aucune entrée pour les étincelles ou les éclats.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Semelle extérieure GripForce™ Duo résistante à la chaleur
  • Rabat au-dessus du pied Velcro
  • Sanitized
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Couleur Noir
Conception Vulcanus
Matériau de revêtement Argent désinfecté Nappa pleine fleur / Hydro-Tec™
Matériau Cuir
Dimensions 43