Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour VWF humain
Code produit. p-7230988
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 15475173
Marque: Invitrogen™ EHVWF
ELISA
The Human von Willebrand Factor (vWF) ELISA quantitates Hu vWF in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu vWF. Principle of the method The Human vWF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’antigène apparenté au facteur VIII, ou facteur de von Willebrand est une glycoprotéine multimérique. Il présente des domaines de liaison fonctionnelle à la glycoprotéine plaquettaire Ib, à la glycoprotéine IIb / IIIa, au collagène et à l’héparine. Le facteur de von Willebrand est synthétisé par les cellules endothéliales et stocké dans les granules de Weibel-Palade. Il médie l’adhérence plaquettaire à la paroi des vaisseaux endommagés et sert de support et de stabilisateur du facteur de coagulation VIII. Le facteur de von Willebrand est l’un des marqueurs les plus utiles pour identifier les lignées de néoplasmes des cellules endothéliales (ou mégacaryocytaires). Comme toutes les cellules endothéliales synthétisent/stockent cette molécule, environ 30 % des tumeurs d’origine vasculaire échouent à la coloration de l’antigène lié au facteur VIII, quelles soient bénignes ou malignes. La coloration de l’antigène lié au facteur VIII a également été utilisée pour mesurer l’angiogenèse, un indicateur de récurrence des tumeurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P04275
Plage de dosage 0,123-30 ng/ml
Sensibilité du dosage 0,13 ng
Plage d’étalonnage 0,4 ng/ml à 120 ng/ml
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Autres protéines
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte le vWF humain. Autres espèces non encore déterminées.
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Humaine
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 7450
Symbole de gène(s) F8VWF,VWD
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenèse
Volume d’échantillon Plasma, 2 μl ; sérum, 2 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme F8VWF, VWD
Cible Humaine
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min