Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Apoptosis Assay Kits for apoptotic and necrotic cell staining
Code produit. 10709623
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Hoechst 33342, iodure de propidium
Streptavidine Alexa Fluor™ 350, iodure de propidium, biotine-X annexine V
YO-PRO-1, iodure de propidium
Description:
Kit de dosage d’apoptose Vybrant nº 4
Kit de dosage d’apoptose Vybrant nº 5
Kit de dosage d’apoptose Vybrant nº 6
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10709623
Marque: Invitrogen™ V13243
Distinguez facilement les cellules en cours d’apoptose grâce aux kits de dosage d’apoptose Vybrant, qui offrent des colorants, dont YO-PRO-1 et Hoechst 33342, pour la coloration des cellules apoptotiques et nécrotiques.
Les cellules apoptotiques subissent plusieurs processus physiologiques, notamment des changements dans la perméabilité de la membrane cellulaire et la condensation de la chromatine, qui peuvent être distingués à l’aide de colorants différents dans les protocoles de coloration des cellules apoptotiques et nécrotiques. Les kits de dosage d’apoptose Vybrant offrent des colorants biotine streptavidine-annexine V, iodure de propidium (IP), YO-PRO-1 et Hoechst 33342 pour différencier les cellules apoptotiques ou nécrotiques des cellules vivantes, qui peuvent ensuite être visualisées à l’aide de la cytométrie en flux.
Les kits de dosage d’apoptose Vybrant offrent des méthodologies de coloration cellulaire rapides et pratiques à base de colorant pour différencier les cellules apoptotiques et nécrotiques des cellules saines, qui peuvent ensuite être visualisées à l’aide de la cytométrie en flux.
Le kit de dosage d’apoptose Vybrant nº 4 détecte l’apoptose par des changements qui se produisent dans la perméabilité de la membrane cellulaire. Ce kit contient des solutions prêtes à l’emploi de YO-PRO-1 et d’iodure de propidium (IP) pour la coloration des acides nucléiques. Le colorant YO-PRO-1 traverse sélectivement les membranes plasmiques des cellules apoptotiques et les marque avec une fluorescence verte modérée. Les cellules nécrotiques sont colorées en rouge fluorescent avec l’IP.
Le kit de dosage de l’apoptose Vybrant nº 5 ou le kit d’apoptose des cellules mortes/de condensation de la chromatine avec Hoechst 33342 et IP pour la cytométrie en flux, fournit un dosage rapide et pratique pour l’apoptose basé sur la détection par fluorescence de l’état compacté de la chromatine dans les cellules apoptotiques. Ce kit contient des solutions prêtes à l’emploi de colorant bleu fluorescent Hoechst 33342, qui colore la chromatine condensée des cellules apoptotiques plus brillamment que la chromatine des cellules non apoptotiques, et de colorant rouge fluorescent à l’IP, qui colore les cellules mortes.
Le kit de dosage d’apoptose Vybrant nº 6 fournit un dosage rapide et pratique pour l’apoptose, à l’aide du conjugué brillant et bleu fluorescent Alexa Fluor 350 de la streptavidine en association avec de la biotine-X annexine V pour détecter les populations de cellules apoptotiques par cytométrie en flux ou par imagerie. En outre, le kit comprend une solution prête à l’emploi du colorant rouge fluorescent à l’IP à liaison aux acides nucléiques. L’IP est imperméable aux cellules vivantes et aux cellules apoptotiques, mais il colore les cellules mortes par une fluorescence rouge, en se liant étroitement à leur acide nucléique. Le kit contient une quantité suffisante de chaque réactif pour environ 50 dosages cytométriques en flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Kit de dosage d’apoptose Vybrant nº 4
Quantité 200 assays
Format Tube
Contenus des kits Contient 1 flacon de YO-PRO-1 et 1 flacon d’iodure de propidium.
Type de produit Kit de dosage d’apoptose
Faisceaux laser du cytomètre en flux 488
Excitation / émission YO-PRO-1 : 491/509
iodure de propidium : 535/617
Couleur Vert, rouge
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Vybrant
Méthode de détection Fluorescence
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Marqueur ou colorant YO-PRO-1, iodure de propidium
Type d’étiquette Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s)
Conditions de stockage Conserver au réfrigérateur (2 à 8°C) à l’abri de la lumière