Learn More
Molecular Probes™ Colorant Vybrant™ DyeCycle™ Green
Click to view available options
Quantité:
200 réactions
Conditionnement:
1 pièce
Description
Le colorant vert Vybrant™ DyeCycle™ est un colorant d’ADN perméable aux cellules qui peut être utilisé pour l’analyse du cycle cellulaire sur une ligne spectrale à 488 nm d’un laser d’ions argon couramment utilisé sur tous les cytomètres en flux.
Précis — analyse précise du cycle cellulaire dans les cellules vivantes
Sûr — cytotoxicité faible pour le tri de cellules et les expériences supplémentaires sur cellules vivantes
Protocole de coloration simple et robuste
Consultez un guide de sélection pour tous les produits liés à l’analyse du cycle cellulaire des cellules fixes et vivantes dans la cytométrie de flux.
Précis
La réussite d’une analyse du cycle cellulaire exige un colorant sélectif de l’ADN et peut colorer les cellules dans un modèle homogène qui réduit la variabilité de la fluorescence. La coloration verte Vybrant™ DyeCycle™ est un outil idéal pour l’analyse du contenu de l’ADN dans les cellules vivantes car les colorations sont perméables aux cellules et, après la liaison de l’ADN bicaténaire, elles émettent un signal fluorescent proportionnel à la masse de l’ADN (voir la figure).
Cytotoxicité faible
Contrairement aux colorations nécessitant des concentrations élevées ou ayant des structures chimiques toxiques pour les cellules, la coloration verte DyeCycle™ Vybrant™ présente une cytotoxicité relativement faible, permettant ainsi de trier en fonction de la phase du cycle cellulaire.
Protocole de coloration simple et robuste
Pour l’analyse cellulaire, il suffit de préparer des tubes de cytométrie de flux contenant 1 ml de cellules en suspension dans un milieu complet à une concentration de 1 × 106 cellules / ml. Dans chaque tube, ajoutez 2 μl de colorant vert Vybrant™ DyeCycle™. La concentration finale de la coloration est de 10 μM. Incuber à 37°C pendant 30 minutes, à l’abri de la lumière. Analysez les échantillons sur un cytomètre en flux à l’aide d’une excitation à 488 nm et d’une émission verte.
Consultez un guide de sélection pour tous les produits liés à l’analyse du cycle cellulaire des cellules fixes et vivantes dans la cytométrie de flux.
Précis
La réussite d’une analyse du cycle cellulaire exige un colorant sélectif de l’ADN et peut colorer les cellules dans un modèle homogène qui réduit la variabilité de la fluorescence. La coloration verte Vybrant™ DyeCycle™ est un outil idéal pour l’analyse du contenu de l’ADN dans les cellules vivantes car les colorations sont perméables aux cellules et, après la liaison de l’ADN bicaténaire, elles émettent un signal fluorescent proportionnel à la masse de l’ADN (voir la figure).
Cytotoxicité faible
Contrairement aux colorations nécessitant des concentrations élevées ou ayant des structures chimiques toxiques pour les cellules, la coloration verte DyeCycle™ Vybrant™ présente une cytotoxicité relativement faible, permettant ainsi de trier en fonction de la phase du cycle cellulaire.
Protocole de coloration simple et robuste
Pour l’analyse cellulaire, il suffit de préparer des tubes de cytométrie de flux contenant 1 ml de cellules en suspension dans un milieu complet à une concentration de 1 × 106 cellules / ml. Dans chaque tube, ajoutez 2 μl de colorant vert Vybrant™ DyeCycle™. La concentration finale de la coloration est de 10 μM. Incuber à 37°C pendant 30 minutes, à l’abri de la lumière. Analysez les échantillons sur un cytomètre en flux à l’aide d’une excitation à 488 nm et d’une émission verte.
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 mM |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de colorant vert Vybrant™ DyeCycle™ (5 mM dans du DMSO) Conserver à ≤-20°C, desséché et protégé de la lumière. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Type de produit | Coloration |
| Type de colorant | Vert Vybrant™ DyeCycle™ |
| Emission | 488 |
| Forme | Solution |
| Format | Tube(s) |
| Gamme de produits | DyeCycle |
| Afficher plus |