Learn More
Molecular Probes™ Vybrant™ DyeCycle™ Orange Stain
Code produit. 10013072
Click to view available options
Quantité:
400 μl
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10013072
Marque: Molecular Probes™ V35005
Coloration orange Vybrant™ DyeCycle™
Le colorant orange Vybrant™ DyeCycle™ est un colorant d’ADN perméable aux cellules pouvant être utilisé pour l’analyse du cycle cellulaire sur des lignes laser de 488 nm ou de 532 nm.
  • Précis — analyse précise du cycle cellulaire dans les cellules vivantes
  • Sûr — cytotoxicité faible pour le tri de cellules et les expériences supplémentaires sur cellules vivantes
  • Protocole de coloration simple et robuste
    Consultez un guide de sélection pour tous les produits liés à l’analyse du cycle cellulaire des cellules fixes et vivantes dans la cytométrie en flux.
    Précise
    Une analyse du cycle cellulaire réussie nécessite un colorant sélectif à l’ADN et qui peut colorer des cellules dans un modèle homogène minimisant la variabilité de la fluorescence. La coloration orange Vybrant™ DyeCycle™ est un outil idéal pour l’analyse de la teneur en ADN dans les cellules vivantes, car les colorations sont perméables aux cellules et, après liaison avec l’ADN double brin, émettent un signal fluorescent proportionnel à la masse d’ADN (voir la figure).
    Cytotoxicité faible
    Contrairement aux colorants qui nécessitent des concentrations élevées ou ont des structures chimiques qui son toxiques pour les cellules, la coloration orange Vybrant™ DyeCycle™ présente une cytotoxicité relativement faible, permettant ainsi de trier en fonction de la phase du cycle cellulaire.
    Protocole de coloration simple et robuste
    Pour l’analyse cellulaire, il suffit de préparer des tubes de cytométrie en flux contenant 1 ml de cellules en suspension dans un milieu de culture complet à une concentration de 1 × 106 cellules/ml. Dans chaque tube, ajoutez 2 μl de coloration orange Vybrant™ DyeCycle™. La concentration finale en colorant est de 10 μM. Incubez à 37°C pendant 30 minutes, à l’abri de la lumière. Analysez les échantillons sur un cytomètre en flux à l’aide d’une excitation à 488 nm et d’une émission orange.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Concentration 5 mM
    Contenu et stockage Contient 1 flacon de coloration Vybrant™ DyeCycle™ orange (5 mM dans DMSO). Conserver à ≤-20°C, desséché et protégé de la lumière.
    Méthode de détection Fluorescence
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Type de produit Coloration
    Type de colorant Vybrant™ DyeCycle™ Orange
    Emission 532, 488
    Forme Solution
    Format Tube(s)
    Gamme de produits DyeCycle
    Quantité 400 μl
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Solubilité Eau
    Localisation subcellulaire Acides nucléiques