Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ FLICA Caspase Apoptosis Assay Kits for flow cytometry
Description
Détectez rapidement l’apoptose médiée par la caspase par cytométrie en flux avec les kits de dosage de caspase Vybrant FAM pour les polycaspases et les caspases 3 et 7. Les kits de dosage de caspase Vybrant FAM utilisent la méthodologie d’inhibiteur fluorescent de caspases (FLICA) pour détecter et signaler l’activité de la caspase. Plus précisément, ces kits de dosage de caspase contiennent des substrats élaborés FLICA FAM-VAD-FMK (pour les polycaspases), FAM-DEVD-FMK (pour les caspases 3 et 7) et FAM-LETD-FMK (pour les caspases 8). Ils comprennent également les colorations Hoechst 33342 et l’iodure de propidium, permettant l’évaluation simultanée de la perméabilité membranaire et du cycle cellulaire par cytométrie en flux.
On pense que le réactif FLICA interagit avec le centre réactif enzymatique d’une caspase activée via la séquence de reconnaissance puis qu’il se fixe de manière covalente par la fraction FMK. L’inhibiteur FLICA est perméant aux cellules et non cytotoxique. Les molécules FLICA non liées se diffusent hors de la cellule et sont lavées ; le signal fluorescent restant constitue une mesure directe de la quantité de caspase active présente au moment de l’ajout de l’inhibiteur. Les pics approximatifs d’excitation et d’émission des réactifs FLICA, iodure de propidium et Hoechst 33342 sont respectivement de 488 nm⁄530 nm, 535 nm⁄6 617 nm et 350 nm⁄461 nm. Les réactifs de détection inclus dans les kits d’apoptose de dosage des polycaspases Vybrant FAM, de dosage des caspases 3 et 7 et de dosage des caspases 8 sont respectivement le réactif FAM-VAD-FMK 488⁄530, le réactif FAM-DEVD-FMK 488 ⁄530 et le réactif FAM-LETD-FMK 488⁄530.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de dosage des polycaspases Vybrant FAM |
| Quantité | 25 assays |
| Format | Tube |
| Contenus des kits | 1 flacon de réactif FAM-VAD-FMK polycaspases (réactif FLICA), 1 flacon de Hoechst 33342, 1 flacon d’iodure de propidium, 1 flacon de DMSO, 1 bouteille de solution fixatrice d’apoptose et 1 bouteille de tampon de lavage d’apoptose (solution 10X) |
| Type de produit | Kit de dosage de caspase |
| Faisceaux laser du cytomètre en flux | UV, 488 |
| Excitation / émission | FAM-VAD-FMDK : 488/530 IP : 535/617 Hoechst 33342 : 350/461 |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Vybrant |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Vybrant FAM Poly Caspases Assay Kit
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Dimethyl sulfoxide