Learn More
Lovibond™ Verres borosilicatés W600
Click to view available options
Longueur du trajet optique:
40 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type | Cuvette W600 |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Quantité | 1Each |
| Longueur du trajet optique | 50 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Instruments modèles Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 et 995 |