Learn More
Uvex™ Gilet 7427-Graphite
Code produit 17257071 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grand
X-Large
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17257071 Grand 1 pièce
17227071 XS 1 pièce
17237071 Standard 1 pièce
17247071 Moyen 1 pièce
17267071 X-Large 1 pièce
17277071 2XL 1 pièce
17287071 3XL 1 pièce
17297071 XXXXL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17257071 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8970911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.05€
    78.93€ / 1 pièces
    Économisez 8.12€
    9% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
La uvex collection suXXeed réussit tout parfaitement : fonctionnalité bien pensée, design sportif, contrastes de couleurs excitants, combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui s’ajuste comme un gant. Peut être portée en milieu industriel, de traitement des métaux ainsi que pour le plaisir.
  • Gilet
  • Matériau : 97 % polyester, 3 % élasthanne env. 300 g/m²
  • Le revêtement moderne et sportif du gilet à coque souple se caractérise par une respirabilité maximale et une résistance au vent.
  • Gilet idéal pour des activités intensives dans des environs plus frais.
  • Matière stretch 4 voies pour un ajustement optimal et un bien-être permanent ; les poches dans les coutures offrent suffisamment d’espace pour le rangement, dos plus long pour plus de sécurité dans les zones rénales, idéale comme deuxième couche ou pour remplacer une veste, lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme Öko-Tex 100
  • Tailles : 40/42 - 64/66
  • Instructions d’entretien : (état du 19/09/2011) °Lavable à 30 °C (lavage délicat), chlore impossible, repassage impossible, nettoyage à sec impossible, sèche-linge impossible : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de produit Gilet résistant au froid
Couleur Gris
Dimensions Grand
Épaisseur (métrique) 245 g/m²