Learn More
Uvex™ Gilet 7427-Bleu nuit
Code produit 17267061 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
X-Large
2XL
3XL
XXXXXL
XXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17267061 Moyen 1 pièce
17207071 XXXXXL 1 pièce
17217071 XXXXXXL 1 pièce
17247061 XS 1 pièce
17257061 Standard 1 pièce
17277061 X-Large 1 pièce
17287061 2XL 1 pièce
17297061 3XL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17267061 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8970810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.05€
    78.93€ / 1 pièces
    Économisez 8.12€
    9% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
La collection vvex suXXeed offre de nombreux avantages : fonctionnalité bien réfléchie, design sportif, contrastes de couleurs saisissants, combinaisons de matières inhabituelles et une coupe qui vous va comme un gant. Elle convient aussi bien dans des milieux industriels et de traitement des métaux que pour les loisirs.
  • Gilet
  • Matériau : 97 % polyester, 3 % élasthanne env. 300 g/m²
  • Le revêtement moderne et sportif du gilet à coque souple se caractérise par une respirabilité maximale et une résistance au vent.
  • Gilet idéal pour des activités intensives dans des environs plus frais.
  • Matière stretch 4 voies pour un ajustement optimal et un bien-être permanent
  • Les poches dans les coutures offrent suffisamment d’espace pour le rangement, dos plus long pour plus de sécurité dans les zones rénales, idéal comme deuxième couche ou pour remplacer une veste, lavable en blanchisserie industrielle
  • Norme Öko-Tex 100
  • Tailles : 40/42 - 64/66
  • Instructions d’entretien : (état du 19/09/2011) °Lavable à 30 °C (lavage délicat), chlore impossible, repassage impossible, nettoyage à sec impossible, sèche-linge impossible : I point, adapté à la blanchisserie industrielle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de produit Gilet résistant au froid
Couleur Bleu
Dimensions Moyen
Épaisseur (métrique) 245 g/m²