Learn More
Ohaus™ Pince pour montage mural
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
80,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Conçue pour saisir et positionner en toute sécurité les appareils de laboratoire
- Les bras d’extension avec une rotation de 360° permettent de placer des appareils à différentes distances du cadre de laboratoire sans compromettre l’intégrité des expériences
- Position fixe
- Ajustement double
Spécification
Spécification
| Type | Pince pour montage mural |
| Matériau | Nickelé |
| Description | Pince, spécialisée, murale, CLS-WALLCZ |
| Longueur (impériale) | 3,15 po |
| Longueur (métrique) | 80,00 mm |
| Dimensions (métrique) de la poignée | de 5 à 10 mm |
| Jaw Type | 2 broches |